Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Ofrece mayor resistencia y flexibilidad y puede resistir numerosos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB086/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11587582
  • 31.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ofrecen mayor resistencia y flexibilidad y pueden resistir muchos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
  • Intervalo de temperaturas de - 40 °C a + 70 °C
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
Uso de laboratorio
1/paq.
86mm
Caucho
86
54 mm
Rojo
96mm
Tapón