Learn More
Sulfato de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
50.15€ - 170.85€
CAS | 7488-54-2 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O4RbS |
Peso molecular (g/mol) | 183.54 |
Número MDL | MFCD00011190 |
Clave InChI | XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 197088 |
SMILES | [Rb].OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11380719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010567.09 |
10 g |
50.15€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11390719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
50 g |
170.85€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7488-54-2 | |
183.54 | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
[Rb].OS(O)(=O)=O |
H2O4RbS | |
MFCD00011190 | |
197088 |
Especificaciones
Rubidium sulfate | |
7488-54-2 | |
(base metálica) | |
MFCD00011190 | |
Soluble in water. | |
[Rb].OS(O)(=O)=O | |
183.54 | |
267 | |
Odorless | |
3.613 g/mL |
1050°C | |
Polvo de malla -20 | |
H2O4RbS | |
rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
sulfuric acid rubidium | |
197088 | |
99.8% | |
1.513 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-301-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Rubidium sulfate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, dirubidium salt
RUO – Research Use Only