missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido (S)-3-(Boc-amino)-3-fenilpropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

82.21€ - 955.76€

Identificadores de productos químicos

CAS 103365-47-5
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.309
Número MDL MFCD01860892
Clave InChI JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2734490
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15458597
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52072.MD
250 mg
82.21€
250 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15438597
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52072.03
1 g
233.16€
1 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15448597
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52072.06
5 g
955.76€
5 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

103365-47-5
265.309
JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
2734490
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
C14H19NO4
MFCD01860892
boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
ácido (3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico

Especificaciones

(S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
C14H19NO4
4695945
JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
ácido (3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
2734490
95%
103365-47-5
MFCD01860892
boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
265.309
265.31
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado