Learn More
Tocris Bioscience™ S-Sulfo-L-cysteine sodium salt
Group I agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 0162/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
S-Sulfo-L-cysteine sodium salt is an EAA receptor agonist. Agonist at mGlu1α and mGlu5a subtypes expressed in clonal RGT cell lines.Especificaciones
7381-67-1 | |
Soluble to 100 mM in water | |
Observed MW: 223.19 |
10 mg | |
C3H6NO5S2Na |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido