Learn More
Tocris Bioscience™ S-Sulfo-L-cysteine sodium salt
Group I agonist
215.00€ - 780.00€
Especificaciones
CAS | 7381-67-1 |
---|---|
Solubilidad | Soluble to 100 mM in water |
Fórmula molecular | C3H6NO5S2Na |
Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 223.19 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18064342
|
Tocris Bioscience™
0162/50 |
50 mg |
780.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18004662
|
Tocris Bioscience™
0162/10 |
10 mg |
215.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EAA receptor agonist. Agonist at mGlu1α and mGlu5a subtypes expressed in clonal RGT cell lines.Especificaciones
7381-67-1 | |
Soluble to 100 mM in water | |
C3H6NO5S2Na | |
Observed MW: 223.19 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Desiccate at -20°C
Para uso exclusivo en investigación