Learn More
Brady™ Impresora de señales y etiquetas S3100: Kit F&B EU
Aumente la seguridad y la eficacia de su planta de alimentos o bebidas con este completo kit de impresora de etiquetas y señales de seguridad.
Marca: Brady™ 311116
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñe e imprima fácilmente y con resultados profesionales señales de seguridad de alimentos o bebidas, marcadores de tuberías y etiquetas cuando los necesite.
- Imprima de forma increíblemente rápida con la configuración automática, el teclado integrado y la interfaz de pantalla táctil.
- Cree etiquetas fiables que sean resistentes a los lavados y no se desmenucen cuando estén expuestas a agentes de limpieza o a presión.
- Proteja completamente el procesamiento de alimentos con signos detectables de metales que ofrezcan una protección adicional contra la contaminación.
Especificaciones
Pantalla táctil LCD | |
12 in | |
9,5 in | |
10 in | |
No esterilizable en autoclave | |
monocromo/a | |
256 MB | |
76 mm/s | |
Herramientas de diseño básicas Brady™ Workstation | |
9,1 kg | |
Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, identificación de riesgos, etiquetado de la temperatura | |
Adaptador de AC | |
S3100-QY-EU-FnB |
Transferencia térmica | |
305 mm | |
241 mm | |
260 mm | |
No estéril | |
Búlgaro, Chino (simplificado), Chino (Tradicional), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Spanish, Sueco, Turco | |
S3100 | |
300 ppp | |
Ethernet, USB | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2 | |
1 año | |
110/240 V |
Título del producto
Brady™ Impresora de señales y etiquetas S3100: Kit F&B EU > Kit de impresora de alimentos y bebidas para UE; Capacidad de color:Monocromo; Pantalla:Pantalla táctil LCD; Profundidad (métrico):260 mm, altura (sistema métrico):241 mm; anchura (métrico):305 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido