Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette
Lightweight and ergonomically friendly, this electronic single-channel micropipette comes with a QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette charges quickly and has a long working autonomy.
Marca: Socorex™ 926.0010Y
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
- Incluye contador de ciclos de pipeteo.
- Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
<±1,2% - <±0,6 | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
Acura™ Electro™ 926 | |
Acura™ Electro™ | |
Micropipeta electrónica | |
LCD derecha/izquierda | |
0,05μL | |
1 Unidad | |
24 meses |
4,8 V NiMH | |
Pipeta | |
1 | |
Autoenseñanza | |
0,5 a 10 mL | |
certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. | |
1,5% a 0,35%. | |
1,5 Horas |