Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette
Lightweight and ergonomically friendly, this electronic single-channel micropipette comes with a QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette charges quickly and has a long working autonomy.
675.00€ - 985.00€
Especificaciones
Batería, tipo | 4,8 V NiMH |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
Modelo | Acura™ Electro™ 926 |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Acura™ Electro™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11829213
|
Socorex™
926.0010 |
0,5 a 10 ml, ultra | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11829223
|
Socorex™
926.0200 |
De 10 a 200 mL | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11849223
|
Socorex™
926.1000 |
De 50 a 1000 μL | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11839223
|
Socorex™
926.0200E |
De 10 a 200 mL | Paquete de pipetas |
985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11809213
|
Socorex™
926.0002 |
0,1 a 2,0 μL | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11849213
|
Socorex™
926.0010Y |
0,5 a 10 mL | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11869213
|
Socorex™
926.0020 |
1,0 a 20 μL | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11889213
|
Socorex™
926.0050 |
2,5 a 50 mL | Pipeta |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Exceptional, user-friendly ergonomics.
- Lightweight.
- Easy, intuitive, self-teaching program.
- Large display, reversible right/left reading.
- Microprocessor-controlled motor.
- Swift-interchange, rapidly charging, long-working, rechargeable battery pack.
- Reduced shaft length and conical end improve drivability and access to microtubes and microplates.
- Includes pipetting cycle counter.
- Optional volumetric modules.
Especificaciones
4,8 V NiMH | |
Acura™ Electro™ 926 | |
Acura™ Electro™ | |
Micropipeta electrónica | |
1 Unidad | |
24 meses |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
1 | |
Autoenseñanza | |
LCD derecha/izquierda | |
1,5 Horas |