Learn More
Azpack™ Soporte para frascos de seguridad
Elija un soporte individual o doble. El soporte para frascos de seguridad Azpack™ incluye un orificio en la parte superior de la tapa para mantener el frasco inmóvil.
Marca: Azpack™ 12368258
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija un soporte individual o doble. El soporte para frascos de seguridad Azpack™ incluye un orificio en la parte superior de la tapa para mantener el frasco inmóvil.
- Fabricado con HDPE
- Buena resistencia química
- Asa giratoria rígida y resistente
- Admite hasta dos frascos tipo Winchester sencillos. Capacidad de 5 l
- Diámetro exterior: 164mm
- Diámetro interno: 163mm
- Grosor: Entre 2,5 y 3,5mm
Especificaciones
Asa giratoria | |
Frascos Winchester de 5 litros | |
Doble | |
293 mm |
Soporte para frascos Winchester | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
294 mm | |
163 mm |