Learn More
Azpack™ Soporte para frascos de seguridad
Elija un soporte individual o doble. El soporte para frascos de seguridad Azpack™ incluye un orificio en la parte superior de la tapa para mantener el frasco inmóvil.
191.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para frascos Winchester |
---|---|
Incluye | Asa giratoria |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Altura (métrico) | 294 mm |
Altura (métrico) interior | 293 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12368258
|
Azpack™
12368258 |
Doble | N/A | ||||||
Descripción
Elija un soporte individual o doble. El soporte para frascos de seguridad Azpack™ incluye un orificio en la parte superior de la tapa para mantener el frasco inmóvil.
- Fabricado con HDPE
- Buena resistencia química
- Asa giratoria rígida y resistente
- Admite hasta dos frascos tipo Winchester sencillos. Capacidad de 5 l
- Diámetro exterior: 164mm
- Diámetro interno: 163mm
- Grosor: Entre 2,5 y 3,5mm
Especificaciones
Soporte para frascos Winchester | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
293 mm |
Asa giratoria | |
294 mm |