Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
Marca: asecos™ 3011600133715
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
616 mm | |
524 × 1050 × 1742 mm | |
Con aletas | |
1968 mm | |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
2 | |
Estándar | |
451,50 kg | |
1050 mm | |
Acero |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
524 mm | |
616 × 1196 × 1968 mm | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1742 mm | |
S90.196.120.WDAS | |
3 | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1196 mm | |
Gris claro | |
Armario de seguridad |