Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
Alertas:
Solo para uso en interiores
Código de producto | Marca | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15962846
|
asecos™
3012200133753 |
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15982836
|
asecos™
3012200133744 |
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15972846
|
asecos™
3012200133754 |
3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904346
|
asecos™
3034800133848 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15104609
|
asecos™
3011600130127 |
3 estantes, 1 inserto perforado (375 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15982536
|
asecos™
3011600133715 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912546
|
asecos™
3011600133719 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior de 55,5 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947466
|
asecos™
3253200133695 |
4 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15983006
|
asecos™
3020500133709 |
4 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962546
|
asecos™
3011600133724 |
4 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914346
|
asecos™
3034800133849 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967466
|
asecos™
3253200133697 |
6 cajones de 6 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903016
|
asecos™
3020500133711 |
6 cajones de 19 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15982546
|
asecos™
3011600133726 |
6 cajones de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
Gris claro | |
Armario de seguridad | |
Liso con revestimiento en polvo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 S-CLASSIC-90 con sistema anticaídas de puertas abiertas