Learn More
Bollé Safety Pantalla facial
Click to view available options
Modelo:
Abatible
B-Line
Inclinación
Transparente
Descripción
- Ajustables
Especificaciones
Especificaciones
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Protector facial |
Color de marco | Amarillo |
Modelo | Abatible |
Peso (métrico) | 200 g |
Material | Polipropileno |
Lens Material | Acetato |
Documentos
Product Information
Specification Sheets
PROTECTEUR RELEVABLE
Tamaño : 600.6 kB
Título del producto
Bollé Safety Pantalla facial >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido