Especificaciones
Revestimiento de lente | Sin revestimiento |
Tinción de lente | Transparent |
Tipo de producto | Faceshield |
Incluye | Diadema |
Tamaño | 412 mm |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV380 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Uvex™ Protector facial 9705 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido