Learn More
Tenak™ cierre de resorte de seguridad para cajas de crioconservación
El cierre de resorte de seguridad se utiliza para evitar que las cajas de crioconservación se deslicen al introducir la gradilla en el congelador o al sacarla.
Marca:  Tenak™ TE76020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15281004
  • 253.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Utilice este cierre de resorte en lugar de la varilla de fijación
  • Simplemente coloque el cierre de resorte en la tapa de la caja de crioconservación y presione la caja en la gradilla
  • El cierre de resorte retendrá la caja de crioconservación cuando se saque la gradilla
  • Se puede utilizar cuando haya un hueco entre la caja de crioconservación y el estante de 1 a 6 mm
  • Se puede utilizar con gradillas Tenak Eco AluRack o gradillas estándar para congeladores verticales, y con gradillas clásicas o gradillas Eco AluRack para congeladores horizontales, así como con cualquier otra marca de gradillas con un diseño similar
  • Puede soportar temperaturas inferiores a –200 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de crioconservación
100/paq.
Cierre de resorte
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tenak™ cierre de resorte de seguridad para cajas de crioconservación > N.° por paquete: 100/paq.