Learn More
Invitrogen™ BAPTA, AM, cell permeant chelator
Un quelante que penetra en las células, que es altamente selectivo para Ca2+ sobre Mg2+
Marca: Invitrogen™ B1205
310.08 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se puede utilizar para controlar el nivel de Ca2+ intracelular
- BAPTA es más selectivo para Ca2+ que EDTA y EGTA, y su unión al metal también es menos sensible al pH
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
25mg |
Viabilidad y proliferación celulares | |
Quelante (no fluorescente) | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2978488 | Certificado de análisis | 18/07/2024 | B1205 |
2833451 | Certificado de análisis | 23/01/2024 | B1205 |
2714431 | Certificado de análisis | 21/06/2023 | B1205 |
2494851 | Certificado de análisis | 23/04/2022 | B1205 |
2335714 | Certificado de análisis | 10/06/2021 | B1205 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
12Hours
22Minutes
4Seconds
46New Offer Comprar ahora