Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel
El embudo de extensión V3.0 con tapón de seguridad para residuos LISA es un accesorio para sistemas de HPLC/UHPLC LISA.
Marca:  SCAT 350120
67.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17346429
  • 85.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio para Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
  • Embudo de extensión con tapa con bisagra
  • Fabricado con PTFE para una resistencia química óptima
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas de HPLC/UHPLC
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No presenta conductividad eléctrica
Embudo de extensión
M30x35