Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
Marca: SymLine™ 306482
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Sistema de eliminación de residuos | |
2 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 conector de tubo para tubos con (D.I.) 5,0 - 11,5 mm de D.E. | |
SafetyWasteCap |
Sistema SymLine | |
S60/61 |