Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
87.90€ - 730.00€
Productos 12
Código de producto Marca Tamaño de rosca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de rosca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17145501
Ver documentos
SymLine™
306497
GL45 2 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 conector de tubo para tubos con (D.I.) 5,0 - 11,5 mm de D.E.
97.65€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17135501
Ver documentos
SymLine™
306491
GL45 3 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm
87.90€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16876011
Ver documentos
SymLine™
306494
GL45 5 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm
114.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15960386
Ver documentos
SymLine™
106478
S55 Control de nivel electrónico, GL25 (m), lanza de llenado en inmersión, conector para filtro de escape
398.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15724922
Ver documentos
SymLine™
106522
S55 1 x GL25 (m), lanceta de llenado sumergida y conector para filtro de escape
182.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17808743
Ver documentos
SymLine™
106719
S55 Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter
575.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17079693
Ver documentos
SymLine™
306581
S60/61 Control de nivel capacitivo ajustable de PTFE, conexión de cable abierta (longitud 2 m)
600.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16866011
Ver documentos
SymLine™
306482
S60/61 2 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 conector de tubo para tubos con (D.I.) 5,0 - 11,5 mm de D.E.
259.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17813352
Ver documentos
SymLine™
106718
S60/61 Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter
575.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17377409
Ver documentos
SymLine™
106484
S90 Control de nivel electrónico, GL25(m)
525.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17838743
Ver documentos
SymLine™
106720
S90 Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter
730.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
18646478
Ver documentos
SymLine™
307971
S60/61 1x NPT 3/8 in. (f), 1x connection for exhaust filter (45° beveled)
220.00€
1 hoja
Descripción
Descripción
  • Los Safety Waste Caps están disponibles con diferentes tamaños de rosca para su fijación al sistema de tuberías y con diferentes números de conexiones de manguera para la eliminación de los residuos líquidos.
  • Opcionalmente, los Safety Waste Caps están disponibles con sensores de nivel electrónicos que indican el grado de llenado del contenedor de eliminación.
  • Utilizando un colector 4 en 1, se pueden conectar simultáneamente hasta 4 Safety Waste Caps a un solo punto de conexión del sistema de tuberías
  • Tubo de ventilación, de 1500 mm de longitud, para la conexión al sistema de extracción del laboratorio
  • Adaptador (conector en Y) para conectar dos tubos de ventilación a un tubo de escape común
  • Videos