Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
Marca: SymLine™ 306494
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Sistema de eliminación de residuos | |
5 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm | |
SafetyWasteCap |
Sistema SymLine | |
GL45 |