Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
Marca: SymLine™ 306581
466.68 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Sistema de eliminación de residuos | |
Control de nivel capacitivo ajustable de PTFE, conexión de cable abierta (longitud 2 m) | |
SafetyWasteCap |
Sistema SymLine | |
S60/61 |