Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
Marca: SymLine™ 106719
452.92 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Available with different thread sizes for attachment to pipe system
- Different numbers of hose connections for disposal of liquid waste
- Available with electronic level sensors that indicate the degree of filling of the disposal container
- By using a 4-in-1 collector (306509), up to 4 Safety Waste Caps can be connected simultaneously to only one connection point on the pipe system
Especificaciones
Black | |
SymLine System | |
PTFE-EC | |
SafetyWasteCap |
Waste Disposal | |
Electronic Level Control with Shut-off GL25 (m), Connector for Exhaust Filter | |
S55 |