Learn More
SymLine™ SafetyWasteCaps
Tapones de seguridad SymLine para la eliminación segura de residuos líquidos. Para una máxima protección y un trabajo eficaz con residuos líquidos peligrosos. Descubra la flexibilidad del sistema líder mundial en seguridad para disolventes
Marca:  SymLine™ 306491
68.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17135501
  • 87.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los tapones de residuos de seguridad están disponibles con diferentes tamaños de rosca para su fijación al sistema de tuberías y con diferentes números de conexiones de manguera para la eliminación de residuos líquidos.
  • De forma opcional, los tapones de residuos de seguridad están disponibles con sensores de nivel electrónico que indican el grado de llenado del contenedor de residuos.
  • Mediante el uso de un colector 4 en 1 (306509), se pueden conectar de forma simultánea hasta 4 tapones de residuos de seguridad a un solo punto de conexión del sistema de tuberías
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Sistema de eliminación de residuos
    3 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm
    SafetyWasteCap
    Sistema SymLine
    GL45
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    SymLine™ SafetyWasteCaps > Rosca:GL45, accesorios de PFA 3x