Learn More
SymLine Safety Waste Collector
SymLine is the modular disposal system for liquid waste. It connects several laboratory workstations, HPLC systems and fume cupboards to a central disposal or collection point, such as a safety cabinet. Made of electrostatic conductive PTFE connects capillaries and tubes of the HPLC system with the disposal system.
Marca: SymLine 306489-EL
Descripción
Los colectores de residuos de seguridad SymLine conducen los tubos de residuos de su sistema HPLC directamente al sistema de eliminación. La posibilidad de elegir entre varias conexiones le ofrece total libertad. El volumen de suministro incluye racores para diferentes diámetros de capilares.
- Fabricados en material PTFE-EL conductor de la electricidad para evitar descargas estáticas
- Disponible con diferentes números de conexiones de tubo
- Para uso en un sistema de tuberías SymLine para la eliminación de residuos líquidos
Especificaciones
Negro | |
PTFE-EL | |
Safety Waste Collector |
2 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm | |
GL45 |