Learn More
SymLine Safety Waste Collector
SymLine is the modular disposal system for liquid waste. It connects several laboratory workstations, HPLC systems and fume cupboards to a central disposal or collection point, such as a safety cabinet. Made of electrostatic conductive PTFE connects capillaries and tubes of the HPLC system with the disposal system.
94.40€ - 188.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Tipo | Safety Waste Collector |
Material | PTFE-EL |
Tamaño de rosca | GL45 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17895704
|
SymLine
306489-EL |
2 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
94.40€
1 set |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17835714
|
SymLine
306491-EL |
3 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
97.25€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17835724
|
SymLine
306492-EL |
7 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm |
188.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17885704
|
SymLine
306493-EL |
4 conexiones PFA para capilares con (D.E.) 1,6/2,3/3,2 mm |
109.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17815714
|
SymLine
306494-EL |
5 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
114.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17825714
|
SymLine
306497-EL |
2 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x conector de tubo para tubo con (ID) 5 - 11,5 mm |
110.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17865724
|
SymLine
306498-EL |
4 x conectores PFA para capilares con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x conector de tubo para tubo con (ID) 5 - 11,5 mm |
135.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
SymLine Safety Waste Collectors route the waste tubes from your HPLC system directly into the disposal system. A choice of several connections offers you complete freedom. Fittings for different capillary diameters are included in the scope of delivery.
- Made of electrically conductive PTFE-EL material to prevent static discharge
- Available with different numbers of tube connections
- For use on a SymLine pipe system for liquid waste disposal
Especificaciones
Negro | |
Safety Waste Collector | |
PTFE-EL | |
GL45 |