Learn More
Sartorius™ Armarios de pesaje de seguridad
Garantice un entorno de trabajo seguro para el personal del laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje. Las cabinas de pesaje de seguridad Sartorius™ ofrecen importantes ventajas en el diseño y la construcción con respecto a las campanas de laboratorio tradicionales.
24175.00€ - 31485.00€
Especificaciones
Material | Vidrio acrílico |
---|---|
Suministro de aire | Constante |
Fondo (métrico) | 750 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Garantice un entorno de trabajo seguro para el personal de laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje |
Código de producto | Marca | Caudal | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10309444
|
Sartorius™
SWC1200T |
0,089 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión de dirección, 0,095 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión a través del filtro del ventilador | 1230 mm |
31485.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10762817
|
Sartorius™
SWC1200 |
0,076 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión de dirección, 0,083 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión a través del filtro del ventilador | 1230 mm |
27730.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15333461
|
Sartorius™
SWC900 |
0,057 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión de dirección, 0,062 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión a través del filtro del ventilador | 890 mm |
24175.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15344494
|
Sartorius™
SWC900T |
0,066 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión de dirección, 0,072 m3/s a 0,35 m/s de velocidad frontal con conexión a través del filtro del ventilador | 890 mm |
27730.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- La balanza y la cabina de pesaje combinan perfectamente entre sí
- Máxima protección del personal: área contenida alrededor de la balanza de laboratorio que evita la fuga de aire o partículas de polvo finas en el área de trabajo del personal´
- Resultados de pesaje fiables: corriente de aire prácticamente sin turbulencia y resultados de pesaje uniformes y repetibles.
- Construcción de vidrio acrílico transparente con visión perfecta de la balanza y de la muestra que se va a pesar
- Base extremadamente estable fabricada con granito negro que absorbe las vibraciones
- Los materiales contaminados se pueden eliminar de forma segura en un sistema de bolsa doble
- Sistema de alarma de flujo de aire calibrado con la función de seguimiento de auditoría que emite una alarma cuando la velocidad del flujo de aire desciende por debajo de un nivel definido
Especificaciones
Vidrio acrílico | |
Constante | |
750 mm | |
Garantice un entorno de trabajo seguro para el personal de laboratorio sin sacrificar la ergonomía o la precisión en el pesaje |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Armarios de pesaje de seguridad