Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparativo
La tapa de seguridad está diseñada para extraer de forma segura los disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Para su uso en el entorno de HPLC preparativa con conexiones de tubos más grandes y válvulas de aire con un mayor caudal.
Marca:  SCAT 307007
103.90 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16473779
  • 132.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes
  • Adaptador Luer Lock
  • Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
  • Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
  • Incluye espacio para el etiquetado individual
  • Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
  • Estructura estable para un mejor manejo
Especificaciones
Especificaciones
1 racor, 1 válvula de aire
Sistemas HPLC
PFA, PTFE, PPS
GL 45
Racor de 6,35 mm de diámetro exterior
SafetyCap
Frascos de laboratorio