Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparativo
La tapa de seguridad está diseñada para extraer de forma segura los disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Para su uso en el entorno de HPLC preparativa con conexiones de tubos más grandes y válvulas de aire con un mayor caudal.
132.00€ - 157.00€
Especificaciones
Tipo | SafetyCap |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
Para utilizar con (equipo) | Frascos de laboratorio |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16463809
|
SCAT
308032 |
Racor de 4,76 mm de diámetro exterior | 1 racor, 1 válvula de aire |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16473779
|
SCAT
307007 |
Racor de 6,35 mm de diámetro exterior | 1 racor, 1 válvula de aire |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16493779
|
SCAT
307009 |
1 × 6,35 mm de diámetro exterior, 1 × 3,2 mm de diámetro exterior | 2 racores, 1 válvula de aire |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16483809
|
SCAT
309032 |
Racor de 4,76 mm de diámetro exterior | 2 racores, 1 válvula de aire |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16483779
|
SCAT
307008 |
Racor de 6,35 mm de diámetro exterior | 2 racores, 1 válvula de aire |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16493809
|
SCAT
310032 |
Racor de 4,76 mm de diámetro exterior | 3 racores, 1 válvula de aire |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17907260
|
SCAT™
307003 |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | 4 Fittings, 1 Air Valve |
138.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Los tapones de seguridad SCAT proporcionan la máxima seguridad para su suministro de disolventes de HPLC. Extraiga sus disolventes de forma segura de las botellas y depósitos sin exponerse a los gases y vapores peligrosos de los disolventes- Adaptador Luer Lock
- Diseño de ajuste mejorado para facilitar la conexión
- Fabricado con PTFE de grado médico, accesorios PFA y tapón de rosca PPS
- Incluye espacio para el etiquetado individual
- Esterilizable en autoclave hasta + 200 °C
- Estructura estable para un mejor manejo
Especificaciones
SafetyCap | |
Sistemas HPLC | |
Frascos de laboratorio |