Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, preparativo
La tapa de seguridad está diseñada para extraer de forma segura los disolventes cuando se trabaja con cualquier sistema de HPLC/UHPLC. Para su uso en el entorno de HPLC preparativa con conexiones de tubos más grandes y válvulas de aire con un mayor caudal.
Marca: SCAT™ 307003
113.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10900kg
Descripción
- Luer Lock Adapter
- Improved fitting design for easier connection
- Constructed of medical grade PTFE, PFA fittings, and a PPS screw cap
- Includes space for individually labeling
- Autocalvable up to 200°C
- Stable construction for improved handling
- The screw caps with shut-off valve prevent air pockets in the capillaries and allow convenient container change.
Especificaciones
4 Fittings, 1 Air Valve | |
HPLC Systems | |
PTFE | |
GL45 |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | |
Safety Cap | |
Lab Bottles | |
Autoclavable |