Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolas sólidas de PTFE Chemware™
Minimiza los golpes en la ebullición
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069391
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para el embalaje de columnas y como gránulos de mezcla
- Inertes a la mayoría de líquidos y vapores
- Utilizables a 220 °C (428 °F)
Especificaciones
Boiling Stone | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
9,5 mm |