Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolas sólidas de PTFE Chemware™
Minimiza los golpes en la ebullición
44.75€ - 94.15€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12398637
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069326 |
3 mm |
44.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10049589
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069391 |
9,5 mm |
94.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10777175
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069390 |
6 mm |
51.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para el embalaje de columnas y como gránulos de mezcla
- Inertes a la mayoría de líquidos y vapores
- Se pueden utilizar hasta 220 °C.
Especificaciones
Boiling Stone | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |