Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
These sample dilution vials with attached caps come packaged in bulk or sectioned boxes.
Marca:  Labcon™ 2025-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 1.80500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17577876
  • 189.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
  • Clear, virgin polystyrene
  • Attached leak-proof, natural polyethylene cap
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
38.1 mm
25 mL
2.26 in.
Not Autoclavable
57.4 mm
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Yes
Polystyrene
Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions
Vials with Attached Caps in Bulk
Screw Cap
1000
Dilution Vial