Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
These sample dilution vials with attached caps come packaged in bulk or sectioned boxes.
59.50€ - 189.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 38.1 mm |
---|---|
Material | Polystyrene |
Volumen (métrico) | 25 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions |
Altura (imperial) | 2.26 in. |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17577876
|
Labcon™
2025-800-000-9 |
Vials with Attached Caps in Bulk |
189.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17587876
|
Labcon™
2030-550-000-9 |
Vials with Attached Caps in Sectioned Box |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
- Clear, virgin polystyrene
- Attached leak-proof, natural polyethylene cap
- Made in USA
Especificaciones
38.1 mm | |
25 mL | |
2.26 in. | |
Screw Cap | |
1000 | |
Dilution Vial |
Polystyrene | |
Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions | |
Not Autoclavable | |
57.4 mm | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Yes |