Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™ .
Marca:  Thermo Scientific™ 5972-0013TC
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15305907
  • 51.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
  • Medidas 9,75 × 8,75 × 6,25 pulg. (24,8 × 22,2 × 15,9 cm)
  • Admite placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable 
  • Medidas 10 × 8,5 × 5,5 pulg. (25,4 × 21,6 × 14 cm)
  • Las aberturas son de 2,5 cm2
  • Admite 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
  • Requiere pinza de sujeción
  • Medidas 127 × 101 × 39 mm (5 × 4 × 1,5 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 36 x 13 mm
Baños de agua para coliformes, de circulación y de uso general Precision
Gradilla de tubos
Plástico acetálico