Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF con válvula doble Kynar™
Utilice estas bolsas fabricadas con Kynar™ resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación. Las bolsas de muestreo de gases de PVDF Kynar™ incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
Marca: Cole-Parmer™ 01410-52
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice estas bolsas fabricadas con KynarTM resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación.Las bolsas de muestreo de gases de PVDF KynarTM incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
- Las bolsas cosidas de doble ancho tienen válvulas de encendido/apagado y de septum para facilitar la mezcla
- Temp. máx.: 71 °C (160 °F)
- Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
- Costura de anchura única
- Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Bolsa para muestras | |
PVDF | |
3 mil | |
304,8 mm |
3,8 L | |
71 °C | |
304,8 x 304,8mm | |
304,8 mm |
Título del producto
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF con válvula doble Kynar™ > Dimensiones (L x An): 304,8 x 304,8mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido