Learn More
Masterflex™ Sanitary Coupling
Unlike permanent couplers, these couplers can be attached to a new length of tubing when the old tubing wears out.
Marca: Masterflex™ 31511-20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para limpieza in situ, vaporización in situ y esterilización en autoclave para su reutilización; compatible con accesorios para TRI-CLAMP™.
- El vástago interno está hecho de acero inoxidable 316L con un acabado superficial interior de 25RA o mejor.
- Los accesorios también cuentan con un manguito externo hecho de un polímero de alta resistencia y alta temperatura y una junta tórica de PTFE para proteger contra cualquier atrapamiento externo.
- El sello de compresión elimina la absorción de líquidos entre los acopladores y los tubos.
- Cumple con las normas de la USDA y las normas sanitarias de 3A, y cumple con la FDA
Especificaciones
Acoplamiento sanitario, DI de 25,4 mm (1 pulgada), DE de 25,4-9,52 mm (1-3/8 pulgadas), abrazadera de 25,4 mm (1 pulgada) | |
Acero inoxidable | |
B/T 92 | |
Abrazadera de 25,4 mm (1 pulgada) |
1 pulg | |
1-3/8 pulg | |
Sanitario | |
Tubos de vacío |