Learn More
Masterflex™ Sanitary Coupling
Unlike permanent couplers, these couplers can be attached to a new length of tubing when the old tubing wears out.
498.00€ - 626.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de vacío
Material Acero inoxidable
Puerto de salida Sanitario
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
12409690
Ver documentos
Masterflex™
31511-07
5/8 pulg
498.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12459690
Ver documentos
Masterflex™
31511-20
1-3/8 pulg
626.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for clean-in-place, steam-in-place, and autoclaving for reuse; compatible with TRI-CLAMP™ fittings.
  • The internal stem is made of 316L stainless steel with an interior surface finish of 25RA or better. 
  • Fittings also feature an external sleeve made from a high-temperature, high-strength polymer and a PTFE O-ring to protect against any external entrapment.
  • Compression seal eliminates wicking between couplers and tubing.
  • Meets USDA compliance and 3A Sanitary Standards, and is FDA compliant
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de vacío
Acero inoxidable
Sanitario