Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 1290
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
Marca:  Sartorius FT-3-208-090
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397781
  • 12.30€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza del < 0.1 % según DIN 54370. Con resistencia a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Disco
De 100 s
100/paq.
90 mm
De 3 a 5 μm
1290
0,21 mm