Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 1290
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
12.30€ - 65.50€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Particle Retention | De 3 a 5 μm |
Velocidad de filtración | De 100 s |
Grado | 1290 |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10002411
|
Sartorius
FT-3-208-240 |
240 mm |
65.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10736092
|
Sartorius
FT-3-208-125 |
125 mm |
20.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10397781
|
Sartorius
FT-3-208-090 |
90 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10032361
|
Sartorius
FT-3-208-110 |
110 mm |
16.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Papel filtro cualitativo• Lote de 100
• Papel filtro cualitativo en disco
• Papel disco
Especificaciones
Disco | |
De 100 s | |
100/paq. |
De 3 a 5 μm | |
1290 | |
0,21 mm |