Learn More
Sartorius Absorbent Pads
presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device
107.00€ - 279.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11780686
|
Sartorius
15400--50------N |
1,96 in | 5 cm | Envasados en placa de Petri |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11730876
|
Sartorius
15410--47----ALR |
1,85 in | 4,7 cm | Envasados en 10 cargadores |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11740876
|
Sartorius
15410--50----ALR |
1,96 in | 50 mm | Envasados en 10 cargadores |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Sartorius 1.4mm thick absorbent pads are wetted with the appropriate liquid culture medium before a membrane filter is placed on them. They come presterilized in plastic magazines, which fit onto the Sartorius manual dispensing device.
The absorbent pads are available in two diameters:
- 47mm has approx. 3ml absorption capacity
- 50mm with approx. 3.5ml absorption capacity
Especificaciones
Almohadilla absorbente |