Learn More
Sartorius Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa arium™ advance OI de tipo 3
Obtenga agua por ósmosis inversa de tipo 3 de la más alta calidad con el sistema de purificación de agua por ósmosis inversa Sartorius arium™ advance OI de tipo 3.
Marca:  Sartorius H2O-RO-3-T
Detalles adicionales : Peso : 40.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15534353
  • 8790.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Innovadora tecnología iJust
  • Utiliza la exclusiva tecnología Bagtank con conexiones para pistola dispensadora.
  • Uso fácil y sencillo
  • Tecnología de prefiltro exclusiva con carbón activado, catalizador sin fosfato y filtro de partículas de 5 μm
Ventajas:
  • Consumo de agua optimizado
  • Cumplen con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorran tiempo de mantenimiento.
  • No se necesita manual de usuario, manejo intuitivo del menú.
  • Altamente eficaz, reduce los coloides y el cloro, los agentes oxidantes, la materia orgánica y los metales pesados solubles en agua.
Especificaciones
Especificaciones
Menos de 20 μS/cm para el agua producida; menos de 1500 μS/cm para el agua de suministro
Mayor del 99 %
< 1 UFC/1000 ml
Tipo 3
< 2000 ppmm
De 35,6° a 86 °F
Agua de suministro para sistema de purificación de agua ultrapura, aclarado de instrumental de vidrio y recipientes de laboratorio, agua de suministro para humidificadores, autoclaves y lavavajillas
Sobremesa
De 4 a 10
5°C a 45°C
2°C a 35°C
< 1 NTU
35 cm
50 cm
45 cm
22 kg
100/240 V
Mayor del 99 %
Mayor del 99 %
24 l/h
< 0,05 Mohm/cm para agua producida
Sistema de purificación de agua por ósmosis inversa
2°C a 30°C
80 %
< 1/mg
Filtración de partículas, carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, filtración opcional estéril y de partículas finales
De 35,6° a 95 °F
<4
13,7 in
19,7 in
17,75 in
48,5 lb
100/240 V/50/60 Hz
50/60 Hz