Learn More
Sartorius Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa arium™ advance OI de tipo 3
Obtenga agua por ósmosis inversa de tipo 3 de la más alta calidad con el sistema de purificación de agua por ósmosis inversa Sartorius arium™ advance OI de tipo 3.
7000.00€ - 8790.00€
Especificaciones
Contaminant Rejection (Microbiological) | Greater than 99% |
---|---|
Rechazo de sustancias contaminantes (orgánicas) | Greater than 99% |
Contaminant Rejection (Particulate) | Greater than 99% |
Contenido bacteriano | <1 CFU/L |
Tipo de agua producto | Type 3 |
Código de producto | Marca | Montaje | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Montaje | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16363076
|
Sartorius
H2O-RO-2-T |
Sobremesa | 16 l/h |
7890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15534353
|
Sartorius
H2O-RO-3-T |
Sobremesa | 24 l/h |
8790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16353076
|
Sartorius
H2O-RO-1-B |
Pared | 8 l/h |
7000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16373076
|
Sartorius
H2O-RO-3-B |
Pared | 24 l/h |
8790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Innovadora tecnología iJust
- Utiliza la exclusiva tecnología Bagtank con conexiones para pistola dispensadora.
- Uso fácil y sencillo
- Tecnología de prefiltro exclusiva con carbón activado, catalizador sin fosfato y filtro de partículas de 5 μm
Ventajas:
- Consumo de agua optimizado
- Cumplen con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorran tiempo de mantenimiento.
- No se necesita manual de usuario, manejo intuitivo del menú.
- Altamente eficaz, reduce los coloides y el cloro, los agentes oxidantes, la materia orgánica y los metales pesados solubles en agua.
Especificaciones
Greater than 99% | |
Greater than 99% | |
Type 3 | |
<2000 ppb | |
35.6°F to 86°F | |
Feed water for ultrapure water system, rinsing Glassware and laboratory vessels, feed water for humidifiers, autoclaves and dish washer | |
<1/mg | |
Particle filtration, spherical activated Carbon, catalyst, reverse osmosis, optional final particle and sterile filtration | |
35.6°F to 95°F | |
<4 | |
13.7 in. | |
19.7 in. | |
17.75 in. | |
48.5 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Greater than 99% | |
<1 CFU/L | |
<0.05 Mohm.cm for product water | |
Reverse Osmosis Water System | |
2°C to 30°C | |
80% | |
4 to 10 | |
5°C to 45°C | |
2°C to 35°C | |
<1 NTU | |
35 cm | |
50 cm | |
45 cm | |
22 kg | |
100/240 V |