Learn More
Sartorius Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa arium™ advance OI de tipo 3
Obtenga agua por ósmosis inversa de tipo 3 de la más alta calidad con el sistema de purificación de agua por ósmosis inversa Sartorius arium™ advance OI de tipo 3.
Marca: Sartorius H2O-RO-3-B
Description
- Innovadora tecnología iJust
- Utiliza la exclusiva tecnología Bagtank con conexiones para pistola dispensadora.
- Uso fácil y sencillo
- Tecnología de prefiltro exclusiva con carbón activado, catalizador sin fosfato y filtro de partículas de 5 μm
Ventajas:
- Consumo de agua optimizado
- Cumplen con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorran tiempo de mantenimiento.
- No se necesita manual de usuario, manejo intuitivo del menú.
- Altamente eficaz, reduce los coloides y el cloro, los agentes oxidantes, la materia orgánica y los metales pesados solubles en agua.
Specifications
Menos de 20 μS/cm para el agua producida; menos de 1500 μS/cm para el agua de suministro | |
Mayor del 99 % | |
< 1 UFC/1000 ml | |
Tipo 3 | |
< 2000 ppmm | |
De 35,6° a 86 °F | |
Agua de suministro para sistema de purificación de agua ultrapura, aclarado de instrumental de vidrio y recipientes de laboratorio, agua de suministro para humidificadores, autoclaves y lavavajillas | |
Pared | |
De 4 a 10 | |
5°C a 45°C | |
2°C a 35°C | |
< 1 NTU | |
35 cm | |
50 cm | |
45 cm | |
22 kg | |
100/240 V |
Mayor del 99 % | |
Mayor del 99 % | |
24 l/h | |
< 0,05 Mohm/cm para agua producida | |
Sistema de purificación de agua por ósmosis inversa | |
2°C a 30°C | |
80 % | |
< 1/mg | |
Filtración de partículas, carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, filtración opcional estéril y de partículas finales | |
De 35,6° a 95 °F | |
<4 | |
13,7 in | |
19,7 in | |
17,75 in | |
48,5 lb | |
100/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |