Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato de celulosa
Combinan un gran caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja. Los filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para su uso en dispositivos de filtración a presión. Los filtros no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca:  Sartorius 11104--47------N
141.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10189130
  • 158.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Combinan un gran caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja.Los filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para su uso en dispositivos de filtración a presión.Los filtros no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
  • Ideales para recuento de colonias, pruebas de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad
  • Filtros de membrana de CA de máxima calidad para su uso en dispositivos de filtración a presión
  • Disponible en tamaños de poro de 0,2 μm a 5,0 μm
    • Los filtros de 0,2 μm son el estándar para la filtración estéril de soluciones acuosas, como medios de nutrientes, tampones y sueros.
    • Los filtros de 5μ m se pueden utilizar como prefiltros para retener partículas gruesas, al mismo tiempo que permiten el paso de microorganismos.
  • Filtros blancos no estériles sin rejillas en una gran variedad de diámetros (de 13 a 100 mm)
  • Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C; con radiación gamma a 25 kGy, calor seco u óxido de etileno.
Los resultados de las publicaciones sobre la adsorción son difíciles de correlacionar, ya que se han empleado sustancias de pruebas, condiciones y métodos de detección muy diferentes, y las membranas se han probado sin haberse esterilizado previamente.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Membrana
Acetato de celulosa
No estéril
Hidrófilo
120 μm
47 mm
Blanca
Acetato de celulosa
0,8 μm
Para uso en dispositivos de filtración a presión; filtración estéril de solución.
100/paq.
Filtro de membrana