Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato de celulosa
Combinan un gran caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja. Los filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para su uso en dispositivos de filtración a presión. Los filtros no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
86.90€ - 505.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Acetato de celulosa |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso en dispositivos de filtración a presión; filtración estéril de solución. |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10189130
|
Sartorius
11104--47------N |
0,8 μm | 47 mm |
158.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10466551
|
Sartorius
11104--13------N |
0,8 μm | 13 mm |
93.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10314021
|
Sartorius
11104--50------N |
0,8 μm | 50 mm |
169.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10271601
|
Sartorius
11104--25------N |
0,8 μm | 25 mm |
118.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10692392
|
Sartorius
11105--47------N |
0,65 μm | 47 mm |
153.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10674532
|
Sartorius
11105--50------N |
0,65 μm | 50 mm |
157.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10313401
|
Sartorius
11106-100------G |
0,45 μm | 100 mm |
170.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10154221
|
Sartorius
11106--30------N |
0,45 μm | 30 mm |
127.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10788701
|
Sartorius
11106--50------N |
0,45 μm | 50 mm |
157.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10796881
|
Sartorius
11106--13------N |
0,45 μm | 13 mm |
99.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10475021
|
Sartorius
11106--25------N |
0,45 μm | 25 mm |
115.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10739091
|
Sartorius
11106--90------G |
0,45 μm | 90 mm |
160.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10788511
|
Sartorius
11106--47------N |
0,45 μm | 47 mm |
190.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10422951
|
Sartorius
11107--13------N |
0,2 μm | 13 mm |
86.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10709671
|
Sartorius
11107--25------N |
0,2 μm | 25 mm |
118.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10622042
|
Sartorius
11107--30------N |
0,2 μm | 30 mm |
127.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10746981
|
Sartorius
11107--47------N |
0,2 μm | 47 mm |
205.37€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10612561
|
Sartorius
11107--50------N |
0,2 μm | 50 mm |
157.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10528001
|
Sartorius
11107--90------G |
0,2 μm | 90 mm |
160.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10255511
|
Sartorius
12303-100------G |
1,2 μm | 100 mm |
241.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10715902
|
Sartorius
12303--25------N |
1,2 μm | 25 mm |
171.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10281981
|
Sartorius
12303--47------N |
1,2 μm | 47 mm |
252.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10620183
|
Sartorius
12342--47------N |
5,0 μm | 47 mm |
267.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10173701
|
Sartorius
12342--25------N |
5,0 μm | 25 mm |
182.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10707751
|
Sartorius
11105--25------N |
0,65 μm | 25 mm |
109.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12942661
|
Sartorius
11106--85------N |
0,45 μm | 85 mm |
505.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15912450
|
Sartorius
11104--90------N |
0,8 μm | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12932661
|
Sartorius
11106--47------N |
0,45 μm | 47 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12922661
|
Sartorius
11106--25------N |
0.45μm | 25mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10574191
|
Sartorius
11106--85------N |
0.45μm | 85 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12902661
|
Sartorius
11107--47------N |
0.2μm | 47mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Combinan un gran caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja.Los filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para su uso en dispositivos de filtración a presión.Los filtros no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
- Ideales para recuento de colonias, análisis de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad
- Filtros de membrana de CA de alta calidad para su uso en dispositivos de filtración a presión
- Disponibles en tamaños de poro de 0.2 μm a 5.0 μm
- Los filtros de 0.2 μm son el estándar para la filtración estéril de soluciones acuosas, como medios de nutrientes, tampones y sueros
- Los filtros de 5 μm se pueden utilizar como prefiltros para retener partículas gruesas, al mismo tiempo que permiten el paso de microorganismos
- Filtros blancos no estériles sin rejillas en una gran variedad de diámetros (de 13 a 100 mm)
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C; con radiación gamma a 25 kGy, calor seco u óxido de etileno
Los resultados de las publicaciones sobre la adsorción son difíciles de correlacionar, ya que se han empleado sustancias de pruebas, condiciones y métodos de detección muy diferentes, y las membranas se han probado sin haberse esterilizado previamente.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acetato de celulosa | |
Para uso en dispositivos de filtración a presión; filtración estéril de solución. | |
120 μm |
Blanca | |
No estéril | |
Hidrófilo |