Learn More
Sartorius Membranas de gelatina para el control medioambiental del aire
Recoja microbios y virus en suspensión en el aire. Las membranas de gelatina para el control medioambiental del aire Sartorius garantizan resultados fiables y precisos. Son estériles y solubles en agua con un alto índice de retención. Elija entre una variedad de tamaños de filtros desechables envueltos individualmente con soportes o paquetes de discos de filtro.
Marca:  Sartorius 12602--50----ALK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10017930
  • 494.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Completamente soluble en agua para mantener los microorganismos
  • La viabilidad de los microorganismos recolectados se conserva para un y relevante tiempo de muestreo significativo
  • Los microbios en una muestra pueden cultivarse en/sobre diferentes nutrientes medios de comunicación
  • Se pueden medir los recuentos bajos y altos de bacterias
  • La muestra no se ve afectada por los inhibidores
  • La solubilidad del filtro de gelatina es un requisito previo para el virus muestreo
Para su uso con muestreadores de aire MD8 Airscan ™ (método de filtro de gelatina)
  • Disponibles como discos filtrantes, adecuados para el portafiltros 17655 (diámetro de 80 mm) suministrado con MD8 Airscan, así como en diámetros más pequeños.
  • Las opciones de filtro desechables son unidades envasadas individualmente, preesterilizadas y listas para conectar, cada una de las cuales consta de un filtro de membrana de gelatina y un soporte
Tasas de retención
  • Esporas de Bac. subtilis niger 99,9995 % a velocidad de entrada de 0,25 m/s.
  • Coli-fagos: Fago T1, 99,9 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 50 % de humedad rel. del aire
  • Fago T3, 99,94 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 80 % rel. del aire
Especificaciones
Especificaciones
Gelatina
Estéril
10 x 5 paq.
250 μm
50 mm
3,0 μm
No: 5 filtros/bolsa
10 × 5/paq.
Soluble en agua