Learn More
Sartorius Membranas de gelatina para el control medioambiental del aire
Recoja microbios y virus en suspensión en el aire. Las membranas de gelatina para el control medioambiental del aire Sartorius garantizan resultados fiables y precisos. Son estériles y solubles en agua con un alto índice de retención. Elija entre una variedad de tamaños de filtros desechables envueltos individualmente con soportes o paquetes de discos de filtro.
234.00€ - 985.00€
Especificaciones
Material | Gelatina |
---|---|
Tamaño de poro | 3,0 μm |
Esterilidad | Estéril |
Grosor (métrico) | 250 μm |
Mojabilidad | Soluble en agua |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Envasadas individualmente | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Envasadas individualmente | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15992460
|
Sartorius
12602--25----ALK |
25 mm | No: 5 filtros/bolsa | 10 x 5 paq. |
435.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10197380
|
Sartorius
12602--37----ALK |
37 mm | No: 5 filtros/bolsa | 10 x 5 paq. |
474.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10260052
|
Sartorius
12602--47----ALK |
47 mm | No: 5 filtros/bolsa | 10 x 5 paq. |
494.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10076821
|
Sartorius
12602--47----ALN |
47 mm | No: 5 filtros/bolsa | Paquete 20 X 5 |
985.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10097910
|
Sartorius
12602--80----ALK |
80 mm | No: 5 filtros/bolsa | 10 x 5 paq. |
560.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10472491
|
Sartorius
17528--80----BZD |
80 mm | Sí, en 3 bolsas de PE cada uno | Paquete de 10 |
260.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11710906
|
Sartorius
17528--80----VPD |
80 mm | Sí, en 3 bolsas de PE cada uno, etiqueta en la bolsa más interna | Paquete de 10 |
282.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10759171
|
Sartorius
17528--80----ACD |
80 mm | Sí: en 1 bolsa de PE cada uno | Paquete de 10 |
234.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10017930
|
Sartorius
12602--50----ALK |
50 mm | No: 5 filtros/bolsa | 10 x 5 paq. |
494.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Completamente soluble en agua para mantener los microorganismos- La viabilidad de los microorganismos se retiene durante un tiempo de muestreo relevante y significativo
- Los microbios en una muestra se pueden cultivar en/sobre diferentes medios de nutrientes
- Se pueden medir recuentos de bacterias bajos y altos
- La muestra no se ve afectada por inhibidores
- La solubilidad del filtro de gelatina es un requisito para el muestreo de virus
- Disponibles como discos de filtro, aptos para el portafiltros 17655 (80 mm de diám.) que se suministra con el MD8 Airscan, así como en diámetros más pequeños.
- Las opciones de filtros desechables son unidades envasadas individualmente, esterilizadas y listas para conectar, cada una compuesta de un filtro de membrana de gelatina y un soporte
- 99.9995 % de esporas de Bac. subtilis niger a una velocidad de admisión de 0.25 m/s
- Fago T1, 99.9 % a 0.3 m/s de velocidad de admisión y 50 % de humedad del aire rel.
- Fago T3, 99.94 % a 0.3 m/s de velocidad de admisión y 80 % de aire rel.
Especificaciones
Gelatina | |
Estéril | |
Soluble en agua |
3,0 μm | |
250 μm |