Learn More
Sartorius Membranas de gelatina para el control medioambiental del aire
Recoja microbios y virus en suspensión en el aire. Las membranas de gelatina para el control medioambiental del aire Sartorius garantizan resultados fiables y precisos. Son estériles y solubles en agua con un alto índice de retención. Elija entre una variedad de tamaños de filtros desechables envueltos individualmente con soportes o paquetes de discos de filtro.
Marca: Sartorius 12602--47----ALK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Completamente soluble en agua para mantener los microorganismos- La viabilidad de los microorganismos recolectados se conserva para un y relevante tiempo de muestreo significativo
- Los microbios en una muestra pueden cultivarse en/sobre diferentes nutrientes medios de comunicación
- Se pueden medir los recuentos bajos y altos de bacterias
- La muestra no se ve afectada por los inhibidores
- La solubilidad del filtro de gelatina es un requisito previo para el virus muestreo
- Disponibles como discos filtrantes, adecuados para el portafiltros 17655 (diámetro de 80 mm) suministrado con MD8 Airscan, así como en diámetros más pequeños.
- Las opciones de filtro desechables son unidades envasadas individualmente, preesterilizadas y listas para conectar, cada una de las cuales consta de un filtro de membrana de gelatina y un soporte
- Esporas de Bac. subtilis niger 99,9995 % a velocidad de entrada de 0,25 m/s.
- Coli-fagos: Fago T1, 99,9 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 50 % de humedad rel. del aire
- Fago T3, 99,94 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 80 % rel. del aire
Especificaciones
Gelatina | |
Estéril | |
10 x 5 paq. | |
250 μm | |
47 mm |
3,0 μm | |
No: 5 filtros/bolsa | |
10 × 5/paq. | |
Soluble en agua |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.