Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa estériles con bordes hidrófobos
Filtros de membrana para recuento de colonias y pruebas de esterilidad: nitrato de celulosa (éster de celulosa), acetato de celulosa y celulosa regenerada, con bordes hidrófobos, envasados individualmente y estériles
Marca: Sartorius 13106--50----ACN
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
- Tasas de retención extraordinarias para microorganismos
- Las de 0,45μ m cumplen con ISO 7704
- Los de 0,2 μm están validados por BCT
- Certificado de calidad
- Envasadas estériles de manera individual
Especificaciones
Blanca | |
0,5 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
hidrófobos | |
115-145 μm |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Negro | |
100/paq. | |
50 mm |
Seguridad y manipulación
- X100 MBN NC EDGE W/B 0,45µ 50MM ST
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose