Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa estériles con bordes hidrófobos
Filtros de membrana para recuento de colonias y pruebas de esterilidad: nitrato de celulosa (éster de celulosa), acetato de celulosa y celulosa regenerada, con bordes hidrófobos, envasados individualmente y estériles
159.00€ - 280.00€
Especificaciones
Color | Blanca |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color de rejilla | Negro |
Hidrofobicidad | hidrófobos |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Tamaño de poro | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Tamaño de poro | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10263571
|
Sartorius
13107--50----ACN |
50 mm | Nitrato de celulosa | 0,2 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas |
243.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10569821
|
Sartorius
13106--50----ACN |
50 mm | Nitrato de celulosa | 0,5 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |
233.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10189800
|
Sartorius
13106--47----ACN |
47 mm | Nitrato de celulosa | 0,5 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas |
231.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11790616
|
Sartorius
13107--47----ACN |
47 mm | Nitrato de celulosa | 0,2 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas |
280.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11740626
|
Sartorius
13506--47----ACN |
47 mm | Acetato de celulosa | 0,5 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas |
159.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11790626
|
Sartorius
13507--47----ACN |
47 mm | Acetato de celulosa | 0,2 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas |
207.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11780626
|
Sartorius
13506--50----ACN |
50 mm | Nitrato de celulosa | 0,5 μm | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
- Tasas de retención extraordinarias para microorganismos
- Las de 0.45 μm cumplen con ISO 7704
- Las de 0.2 μm están validados por BCT
- Certificado de calidad
- Envasadas estériles de manera individual
Especificaciones
Blanca | |
Negro | |
100/paq. |
Estéril | |
hidrófobos |